Stampa…
5-Chloro-2-iodoanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-iodophenyl methyl ether, 4-Chloro-1-iodo-2-methoxybenzene
OR70062-1G OR70062-250MG
APOSOR70062-1GEA 49.5 EUR
APOSOR70062-1G APOSOR70062-250MG
5-Chloro-2-iodoanisole 97%
5-Chloro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆ClIO
Peso molecolare: 268,479 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C (10 mm Hg)
Punto di fusione: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753735
CAS Number: 755027-21-5