Stampa…
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR70061-1G OR70061-5G
APOSOR70061-1GEA 58 EUR
APOSOR70061-1G APOSOR70061-5G
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12761608
CAS Number: 59297-29-9
UN: 3261
ADR: 8,III