Stampa…
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
OR70055-25G OR70055-5G OR70055-1G
APOSOR70055-25GEA 547 EUR
APOSOR70055-25G APOSOR70055-5G APOSOR70055-1G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₆H₄ClN₃S
Peso molecolare: 185,634 g/mol
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00507261
CAS Number: 33089-15-5