Stampa…
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-boronoanisole, 5-Borono-2-methoxyaniline
OR70046-1G OR70046-250MG
APOSOR70046-1GEA 806 EUR
APOSOR70046-1G APOSOR70046-250MG
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₃
Peso molecolare: 166,97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095251
CAS Number: 879893-98-8