Stampa…
2-Bromo-3-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-m-anisidine, 3-Amino-2-bromoanisole
OR70043-1G OR70043-5G OR70043-25G
APOSOR70043-1GEA 66.9 EUR
APOSOR70043-1G APOSOR70043-5G APOSOR70043-25G
2-Bromo-3-methoxyaniline
2-Bromo-3-methoxyaniline
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787450
CAS Number: 112970-44-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III