Stampa…
5-Chloro-2-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70040-1G OR70040-5G
APOSOR70040-1GEA 52.2 EUR
APOSOR70040-1G APOSOR70040-5G
5-Chloro-2-iodophenol
5-Chloro-2-iodophenol
Formula: C₆H₄ClIO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09753473
CAS Number: 136808-72-5