4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₈H₁₃Br Punto di ebollizione: 208…213 °C (1 mm Hg) Punto di fusione: 90…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20486761 CAS Number: 54590-37-3 |