Stampa…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromophenyl methyl sulphone
OR70027-1G OR70027-250MG OR70027-5G
APOSOR70027-1GEA 66.9 EUR
APOSOR70027-1G APOSOR70027-250MG APOSOR70027-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 250,113 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21193892
CAS Number: 1396554-49-6