Stampa…
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70025-1G OR70025-250MG
APOSOR70025-1GEA 186 EUR
APOSOR70025-1G APOSOR70025-250MG
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602380
CAS Number: 1396554-42-9