Stampa…
2-Cyclopropylphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70019-1G OR70019-250MG
APOSOR70019-1GEA 498 EUR
APOSOR70019-1G APOSOR70019-250MG
2-Cyclopropylphenol 98%
2-Cyclopropylphenol
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,175 g/mol
Punto di ebollizione: 79…80 °C (2 mm Hg)
Flash Pt: >70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06802666
CAS Number: 10292-60-1