Stampa…
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70018-1G OR70018-250MG OR70018-5G
APOSOR70018-1GEA 114 EUR
APOSOR70018-1G APOSOR70018-250MG APOSOR70018-5G
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18088524
CAS Number: 70733-25-4