Stampa…
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70011-1G OR70011-5G
APOSOR70011-1GEA 43 EUR
APOSOR70011-1G APOSOR70011-5G
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇NO₅
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09951956
CAS Number: 89942-77-8