Stampa…
4-Cyclopropylphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70008-250MG OR70008-1G
APOSOR70008-250MGEA 72.7 EUR
APOSOR70008-250MG APOSOR70008-1G
4-Cyclopropylphenol 98%
4-Cyclopropylphenol
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,175 g/mol
Punto di ebollizione: 83…85 °C (2 mm Hg)
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06802405
CAS Number: 10292-61-2