Stampa…
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromobenzo[d]oxazole
OR70006-250MG OR70006-1G OR70006-5G
APOSOR70006-250MGEA 29.2 EUR
APOSOR70006-250MG APOSOR70006-1G APOSOR70006-5G
7-Bromo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234619
CAS Number: 885270-14-4