Stampa…
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
OR6987-1G OR6987-5G OR6987-25G
APOSOR6987-1GEA 143 EUR
APOSOR6987-1G APOSOR6987-5G APOSOR6987-25G
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate
Formula: C₁₀H₉ClO₃
Punto di ebollizione: 132…138 °C (0,38 mm Hg)
Punto di fusione: 42…46 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216520
CAS Number: 22027-53-8