Stampa…
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Cyano-4-methyl-1,3-oxazole, 4-Methyloxazole-5-carbonitrile
OR6961-1G OR6961-250MG OR6961-5G
APOSOR6961-1GEA 261 EUR
APOSOR6961-1G APOSOR6961-250MG APOSOR6961-5G
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Formula: C₅H₄N₂O
Peso molecolare: 108,098 g/mol
Punto di ebollizione: 162 °C (763 mm Hg)
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01111976
CAS Number: 1003-52-7
EINECS: 213-709-7
UN: 1993
ADR: 3,III