Stampa…
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Piperidone propylene ketal
OR6947-25G OR6947-5G OR6947-1G
APOSOR6947-25GEA 434 EUR
APOSOR6947-25G APOSOR6947-5G APOSOR6947-1G
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, grado tecnico
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157,21 g/mol
Punto di ebollizione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040749
CAS Number: 180-94-9