Stampa…
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6928-5G OR6928-1G OR6928-25G
APOSOR6928-5GEA 68.4 EUR
APOSOR6928-5G APOSOR6928-1G APOSOR6928-25G
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₁NO₂
Peso molecolare: 247,333 g/mol
Punto di ebollizione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191221
CAS Number: 72551-53-2