Stampa…
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6917-1G OR6917-250MG
APOSOR6917-1GEA 77 EUR
APOSOR6917-1G APOSOR6917-250MG
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine
Formula: C₁₃H₂₉N₃
Punto di ebollizione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075183
CAS Number: 827614-51-7