Stampa…
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amine
OR6911-1G OR6911-500MG OR6911-5G
APOSOR6911-1GEA 29.2 EUR
APOSOR6911-1G APOSOR6911-500MG APOSOR6911-5G
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine
Formula: C₁₂H₂₃N₃
Peso molecolare: 209,331 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191216
CAS Number: 199475-35-9
UN: 2735
ADR: 8,III