Stampa…
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]piperidine
OR6892-10G OR6892-2G OR6892-5G
APOSOR6892-10GEA 510 EUR
APOSOR6892-10G APOSOR6892-2G APOSOR6892-5G
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Formula: C₁₂H₂₅N₃
Peso molecolare: 211,347 g/mol
Punto di ebollizione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320896
CAS Number: 111594-93-5