Stampa…
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6891-1G OR6891-500MG
APOSOR6891-1GEA 132 EUR
APOSOR6891-1G APOSOR6891-500MG
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Formula: C₁₁H₂₃N₃
Peso molecolare: 197,32 g/mol
Punto di ebollizione: 106…108 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320895
CAS Number: 224309-80-2
UN: 2735
ADR: 8,III