Stampa…
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6879-100MG OR6879-500MG
APOSOR6879-100MGEA 43.7 EUR
APOSOR6879-100MG APOSOR6879-500MG
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate
Formula: C₇H₁₅ClN₂·2ClH·H₂O
Peso molecolare: 253,598 g/mol
Punto di fusione: ∼ 215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150090
CAS Number: 34782-06-4