Stampa…
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Prop-2-yl)cyclohexane-1,3-dione hydrate, 1,3-Dioxo-5-isopropylcyclohexane hydrate
OR6869-1G OR6869-5G
APOSOR6869-1GEA 85.8 EUR
APOSOR6869-1G APOSOR6869-5G
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate
Formula: C₉H₁₄O₂·H₂O
Peso molecolare: 172,222 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150873
CAS Number: 207399-18-6