Stampa…
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzyl 4-(piperazin-1-yl)phenyl ether hydrochloride
OR6844-1G OR6844-2G OR6844-500MG
APOSOR6844-1GEA 232 EUR
APOSOR6844-1G APOSOR6844-2G APOSOR6844-500MG
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride
Formula: C₁₇H₂₀N₂O·ClH
Peso molecolare: 304.814 g/mol
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191210
CAS Number: 321132-21-2