{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07772847 CAS Number: 857284-08-3 UN: 2735 ADR: 8,III |