Stampa…
4-Chloro-6-methoxy-1H-indole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6800T-100MG OR6800T-250MG OR6800T-1G
APOSOR6800T-100MGEA 102 EUR
APOSOR6800T-100MG APOSOR6800T-250MG APOSOR6800T-1G
4-Chloro-6-methoxy-1H-indole 95+%
4-Chloro-6-methoxy-1H-indole
A promutagen derived from fava beans.
Formula: C₉H₈ClNO
Peso molecolare: 181,619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238559
CAS Number: 93490-31-4