Stampa…
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6800-1G OR6800-250MG
APOSOR6800-1GEA 234 EUR
APOSOR6800-1G APOSOR6800-250MG
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Peso molecolare: 199,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060515
CAS Number: 852431-03-9