Stampa…
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6796-1G OR6796-250MG
APOSOR6796-1GEA 394 EUR
APOSOR6796-1G APOSOR6796-250MG
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine 97%
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772854
CAS Number: 857284-17-4
UN: 2735
ADR: 8,III