Stampa…
Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6768-1G OR6768-25G OR6768-5G
APOSOR6768-1GEA 37.7 EUR
APOSOR6768-1G APOSOR6768-25G APOSOR6768-5G
Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Methyl 5-methylhex-2-enoate
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 95…100 °C (26 mm Hg)
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137613
CAS Number: 68797-67-1
UN: 3272
ADR: 3,III