Stampa…
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-(methoxycarbonyl)aniline
OR6765-1G OR6765-5G
APOSOR6765-1GEA 52.4 EUR
APOSOR6765-1G APOSOR6765-5G
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Formula: C₈H₇Br₂NO₂
Peso molecolare: 308,955 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436085
CAS Number: 3282-10-8