Stampa…
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6750-1G OR6750-250MG
APOSOR6750-1GEA 69.8 EUR
APOSOR6750-1G APOSOR6750-250MG
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formula: C₈H₇NOS
Peso molecolare: 165,212 g/mol
Punto di fusione: 46,5…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772792
CAS Number: 131337-81-0