Stampa…
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6746-1G OR6746-250MG
APOSOR6746-1GEA 154 EUR
APOSOR6746-1G APOSOR6746-250MG
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Formula: C₁₂H₁₅NO₃·ClH·H₂O
Punto di fusione: 247…251 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772833
CAS Number: 857283-67-1