Stampa…
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6744-1G OR6744-5G
APOSOR6744-1GEA 143 EUR
APOSOR6744-1G APOSOR6744-5G
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Punto di fusione: 215…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426724
CAS Number: 72548-79-9