Stampa…
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thieno[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde, 2-Formylthieno[2,3-b]pyridine
OR6738-100MG
APOSOR6738-100MGEA 0 EUR
APOSOR6738-100MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 97+%
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₈H₅NOS
Peso molecolare: 163,196 g/mol
Punto di fusione: 141,5…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772791
CAS Number: 53174-98-4