[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR6732-1G
OR6732-250MG
APOSOR6732-1GEA
328
EUR
APOSOR6732-1G
APOSOR6732-250MG
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07772827 CAS Number: 175696-70-5 UN: 2735 ADR: 8,III |