Stampa…
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 1-(Aminomethyl)-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzene, 2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzylamine
OR6729-1G OR6729-5G
APOSOR6729-1GEA 125 EUR
APOSOR6729-1G APOSOR6729-5G
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine 95%
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,214 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086189
CAS Number: 449758-13-8
UN: 2735
ADR: 8,III