N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-Methyl-3-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1,2,4-oxadiazole, N-Methyl-4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzylamine
OR6728-100MG
OR6728-1G
OR6728-250MG
APOSOR6728-100MGEA
58.2
EUR
APOSOR6728-100MG
APOSOR6728-1G
APOSOR6728-250MG
N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine 97%
N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine
Formula:
C₁₁H₁₃N₃O Peso molecolare: 203,24 g/mol Punto di fusione: 51…53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07772819 CAS Number: 857283-77-3 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |