Stampa…
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6722-1G OR6722-250MG
APOSOR6722-1GEA 0 EUR
APOSOR6722-1G APOSOR6722-250MG
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride 97%
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClNO₃S
Peso molecolare: 257,693 g/mol
Punto di fusione: 61…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658966
CAS Number: 857283-56-8
UN: 3261
ADR: 8,II