Stampa…
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl isocyanate
OR6721-1G OR6721-250MG
APOSOR6721-1GEA 985 EUR
APOSOR6721-1G APOSOR6721-250MG
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
When melted, may contain small amount of sediment
Formula: C₁₁H₈N₂O
Peso molecolare: 184,194 g/mol
Punto di fusione: 65…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07772803
CAS Number: 857283-60-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III