Stampa…
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Furan-2-yl)isoxazol-5-amine
OR6697-150MG OR6697-50MG
APOSOR6697-150MGEA 147 EUR
APOSOR6697-150MG APOSOR6697-50MG
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Formula: C₇H₆N₂O₂
Peso molecolare: 150,135 g/mol
Punto di fusione: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01754641
CAS Number: 33866-44-3