Stampa…
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Dimethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(Dimethylamino)salicylaldehyde, 5-(Dimethylamino)-2-formylphenol
OR6690-10G OR6690-1G OR6690-5G
APOSOR6690-10GEA 409 EUR
APOSOR6690-10G APOSOR6690-1G APOSOR6690-5G
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,189 g/mol
Punto di fusione: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00027419
CAS Number: 41602-56-6