Stampa…
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,5-Dibromophenyl)acetic acid
OR6636-10G OR6636-25G OR6636-5G OR6636-100G
APOSOR6636-10GEA 0 EUR
APOSOR6636-10G APOSOR6636-25G APOSOR6636-5G APOSOR6636-100G
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
3,5-Dibromophenylacetic acid
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Peso molecolare: 293,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787513
CAS Number: 188347-49-1