3-(Chloromethyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅ClS Punto di ebollizione: 74…75 °C (14 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08445657 CAS Number: 2746-23-8 |