Stampa…
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dicarboxy-6-methylpyridine, 6-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid
OR6616-1G OR6616-5G
APOSOR6616-1GEA 36.4 EUR
APOSOR6616-1G APOSOR6616-5G
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,145 g/mol
Punto di fusione: 170 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075289
CAS Number: 53636-70-7