Stampa…
3-Thien-3-ylacrylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Thien-3-yl)prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)thiophene, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic acid, 3-(Thien-3-yl)acrylic acid
OR6590-10G OR6590-5G
APOSOR6590-10GEA 176 EUR
APOSOR6590-10G APOSOR6590-5G
3-Thien-3-ylacrylic acid 97%
3-Thien-3-ylacrylic acid
Formula: C₇H₆O₂S
Peso molecolare: 154,19 g/mol
Punto di fusione: 149…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014535
CAS Number: 1195-52-4