Stampa…
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Carboxyethenyl)thiophene, 3-(Thiophen-2-yl)acrylic acid, 3-(Thien-2-yl)prop-2-enoic acid
OR6589-25G OR6589-5G
APOSOR6589-25GEA 97.3 EUR
APOSOR6589-25G APOSOR6589-5G
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
3-(Thien-2-yl)acrylic acid
Formula: C₇H₆O₂S
Peso molecolare: 154,186 g/mol
Punto di fusione: 145…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005455
CAS Number: 1124-65-8