Stampa…
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6585-1G OR6585-500MG
APOSOR6585-1GEA 26.1 EUR
APOSOR6585-1G APOSOR6585-500MG
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
trans-4-Cyanocinnamic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Punto di fusione: 245…248 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016845
CAS Number: 16642-94-7