Stampa…
3-Bromocinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3-Bromophenyl)acrylic acid, 3-(3-Bromophenyl)prop-2-enoic acid
OR6579-100G OR6579-25G OR6579-5G
APOSOR6579-100GEA 123 EUR
APOSOR6579-100G APOSOR6579-25G APOSOR6579-5G
3-Bromocinnamic acid 97%
3-Bromocinnamic acid
Formula: C₉H₇BrO₂
Peso molecolare: 227,055 g/mol
Punto di fusione: 177…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004382
CAS Number: 32862-97-8
EINECS: 251-267-7