Stampa…
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6575-25G OR6575-5G
APOSOR6575-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6575-25G APOSOR6575-5G
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Punto di fusione: 177…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004387
CAS Number: 14737-89-4
EINECS: 219-025-5